MABS1165
Anti-HSD17B3 Antibody, clone 3E11.2
clone 3E11.2, from mouse
Synonim(y):
Testosterone 17-beta-dehydrogenase 3, 17-beta-HSD 3, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3, Short chain dehydrogenase/reductase family 12C member 2, Testicular 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E11.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B3(3293)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSD17B3 in 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1