MABN726
Anti-EphB2 Antibody, clone 2D12C6
ascites fluid, clone 2D12C6, from mouse
Synonim(y):
Ephrin type-B receptor 2, EPHB2 protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D12C6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHB2(2048) , EphB2(2048)
rat ... EphB2(313633)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 to 1:1,000 dilution from a representative lot detected EphB2 in rat cerebellum, pons/midbrain, and hippocampus tissues. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected EphB2 in 10 µg of IMR-32 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
IMR-32 cell lysate