Merck
CP70
Anty-fibronektyna (Ab-3) mysie mAb (FBN11)
liquid, clone FBN11, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
FBN11, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
FBN11, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (0.5-1 µg/mL)
Immunoblotting (0.5-1 µg/mL)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation (2 µg/mg protein lysate)
Paraffin Sections (0.5-1 µg/mL, heat pre-treatment required))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
rat ... Fn1(25661)
General description
Anty-Fibronektyna (Ab-3), mysi monoklonalny, klon FBN11, rozpoznaje dimeryczną fibronektynę w komórkach SWI56 i normalnej nerce. Jest zatwierdzony do stosowania w WB, IF, IP i IHC (skrawki mrożone i parafinowe).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka G. Rozpoznaje dimeryczną fibronektynę połączoną dwusiarczkiem o masie ~440 kDa.
Rozpoznaje dimeryczną fibronektynę o masie cząsteczkowej ~440 kDa związaną dwusiarczkiem w komórkach SWI56 i normalnej tkance nerkowej.
Immunogen
rekombinowana ludzka fibronektyna
Application
Zamrożone skrawki (0,5-1 µg/ml)
Immunoblotting (0,5-1 µg/ml)
Immunofluorescencja (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (2 µg/mg lizatu białkowego)
Skrawki parafinowe (0,5-1 µg/ml, wymagana wstępna obróbka cieplna)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki SW 156 lub normalna tkanka nerkowa
Other Notes
Clark, R.A. 2001. Ann. N.Y. Acad. Sci.936, 355.
Armstrong, P.B. i Armstrong, M.T. 2000. Biochim. Biophys. Acta 1470, O9.
Barilla, M.L. and Carsons, S.E. 2000. Semin. Arthritis Rheum.29, 252.
Yamada, K.M. 1989. In Fibronectin, Mosher, D.F., ed., p. 47.
Rouslahti, E. and Pierschbacher, M.D. 1986. Cell44, 517.
Pytela, R., et al. 1985. Cell40, 191.
Wykazuje barwienie macierzy tkanki łącznej, gdy jest stosowane w immunohistochemii. To przeciwciało jest odpowiednie zarówno dla zredukowanego, jak i niezredukowanego białka przez immunoblotting. Do barwienia tkanek utrwalonych w formalinie, gotować w 10 mM buforze cytrynianowym, pH 6,0, przez 10-20 minut, a następnie schłodzić w temperaturze pokojowej przez 20 minut. Zgłaszano również, że to przeciwciało działa w immunofluorescencji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ismaïl Hendaoui et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 40, 46-53 (2014-09-10)
Whisker follicles have multiple stem cell niches, including epidermal stem cells in the bulge as well as neural crest-derived stem cells and mast cell progenitors in the trabecular region. The neural crest-derived stem cells are a pool of melanocyte precursors.
R Schaal-Jensen et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 5(10), 2070-2078 (2007-07-26)
In cynomolgus monkeys, suprapharmacological doses of clotting recombinant factor XIII (rFXIII) cause a generalized coagulopathy, associated with formation of circulating high molecular weight protein complexes (HMEX). HMEX consist of plasma protein substrates cross-linked by FXIII transglutaminase activity. To characterize HMEX
Natasha Arora et al.
Development (Cambridge, England), 144(6), 1128-1136 (2017-02-09)
Temporal manipulation of the in vitro environment and growth factors can direct differentiation of human pluripotent stem cells into organoids - aggregates with multiple tissue-specific cell types and three-dimensional structure mimicking native organs. A mechanistic understanding of early organoid formation
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CP70-100UG04055977221015