MABN704
Anti-ASS1 Antibody, clone 2C10
clone 2C10, from mouse
Synonim(y):
Argininosuccinate synthase, Citrulline--aspartate ligase, ASS1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, monkey
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASS1(445)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ASS1 in A431, Raji, MOLT4, Jurkat, A549, NIH/3T3, PC-12 and Cos7 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
A431, Raji, MOLT4, Jurkat, A549, NIH/3T3, PC-12 and Cos7 cell lysates
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2