Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
Informacje o tej pozycji
813,00 zł
sterility
sterile
manufacturer/tradename
3D Biotek PCL303024-BR
fiber diam.
~300 μm
pore size
300 μm (Fiber spacing)
application(s)
3D cell culture
binding type
non-treated surface
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm | description for 12 well plates, 6 inserts/ 12 well plate | description for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing | description for 96 well plates, 24 inserts/96 well plate |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| pore size 300 μm (Fiber spacing) | pore size 569 μm pore size, 65.6 % porosity (+/- 0.9) | pore size ~200 μm (Fiber spacing) | pore size ~200 μm (Fiber spacing) |
| manufacturer/tradename 3D Biotek PCL303024-BR | manufacturer/tradename 3D Biotek PCL303012-6 | manufacturer/tradename 3D Biotek PS152024-BR | manufacturer/tradename 3D Biotek PS152096-24 |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface |
| fiber diam. ~300 μm | fiber diam. - | fiber diam. ~150 μm | fiber diam. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?