Kluczowe dokumenty
HYS020
HyStem® Cell Culture Scaffold Kit
For 7.5 mL of hydrogel scaffold solution
Synonim(y):
Cell Culture Scaffold, HyStem Culture Kit
Wybierz wielkość
2180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2180,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Customizable - each distinct cell type in a multicellular organism has its own unique microenvironment. Hystem offers the flexibility to tailor the environments of cultured cells to mimic their in vivo counterparts and optimize proliferation and differentiation.
- Animal Component Free - As a synthetic Hyaluronic acid-based matrix, Hystem offers complete control of the cellular environment. All components are well-characterized, consistent, and derived from non-animal sources
- Biologically accurate - Rich in hyaluronic acid, the Hystem hydrogel closely mimics the complex three dimensional cellular environments found in life, providing an optimal environment for culturing your cells.
Hystem is recommended for in vivo experimentation.
Hystem offers a minimal number of cell attachment sites. If desired, researchers may incorporate attachment factors of their choice.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Hystem 3D hydrogels are based on hyaluronic acid, a major component of the extracellular matrix. 3D cell culture can be done using Hystem hydrogels.
Heparin is distinct from heparan sulfate proteoglycans (HS) which is primarily produced by mast cells. While, HS is produced by all cell types. Know more about the difference between heparin and heparin sulfate proteoglycan and select the right component for your study.
Heparyna różni się od proteoglikanów siarczanu heparanu (HS), które są wytwarzane głównie przez komórki tuczne. Natomiast HS jest wytwarzany przez wszystkie typy komórek. Dowiedz się więcej o różnicy między heparyną a proteoglikanem siarczanu heparanu i wybierz odpowiedni składnik do swojego badania.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.