MABN48
Przeciwciało anty-UCHL1, klon MCA-BH7
clone MCA-BH7, from mouse
Synonim(y):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, UCH-L1, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PGP 9.5, PGP9.5, Ubiquitin thioesterase L1
Wybierz wielkość
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MCA-BH7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, bovine, rat
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCHL1(7345)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło UCHL1 w tkance rdzenia kręgowego mózgu szczura (Gerry Shaw. EnCor Biotechnology, Inc., Gainesville, Floryda).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected UCHL1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Lizat tkanki rdzenia kręgowego mózgu szczura.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2