MABN2547
Anti-VMAT1 Antibody, clone N440 21
clone N440/21, from mouse
Synonim(y):
Chromaffin granule amine transporter, Solute carrier family 18 member 1, Vesicular amine transporter 1, VAT1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N440/21, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Slc18A1(110877)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected VMAT1 in rat cerebellum tissue lysate.