MABN2453
Anti-FMR1 Antibody, clone 1F1
clone 1F1, from mouse
Synonim(y):
Synaptic functional regulator FMR1, Fragile X mental retardation protein 1 homolog, FMRP, Protein FMR-1, mFmr1p
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FMR1 in HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1