MABN2429M
Anti-GARP Antibody, clone 4B1
clone 4B1, from mouse
Synonim(y):
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC32(2615)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GARP in Immunofluorescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GARP in Immunoprecipitation applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Adv Exp Med Biol. 664:63-70).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GARP in mouse retinal tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1