MABN2426M
Anti-TrpV2 Antibody, clone 2D6
clone 2D6, from mouse
Synonim(y):
Transient receptor potential cation channel subfamily V member 2, Osm-9-like TRP channel 2, OTRPC2, Stretch-activated channel 2B, Vanilloid receptor-like protein 1, VRL-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, hamster, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Trpv2(22368)
rat ... Trpv2(29465)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A reperesentative lot detected TrpV2 in Immunoprecipitation applications (Cohen, M.R., et. al. (2013). PLoS One. 8(12):e85392).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrpV2 in 10 µg of PC12 cells treated with NGF 7S (100 ng/72 hours).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1