Kluczowe dokumenty
MABN224
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Thorase, klon 9G7.1
clone 9G7.1, from mouse
Synonim(y):
ATPase family AAA domain-containing protein 1, Thorase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9G7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATAD1(84896)
Opis ogólny
Toraza jest ATPazą, która odgrywa kluczową rolę w regulacji ekspresji powierzchniowej receptorów AMPA (AMPAR). W ten sposób toraza pomaga pośredniczyć w plastyczności synaptycznej oraz uczeniu się i pamięci. Ekspresja torazy jest wymagana do internalizacji AMPAR stymulowanej przez NMDA oraz do hamowania recyklingu GRIA1 i GRIA2 z powrotem do błony plazmatycznej, ponieważ oba te procesy wymagają przetwarzania ATP przez torazę. Toraza jest niezbędna do utrzymania w równowadze cyklu budowy i dekonstrukcji molekularnej, który jest wymagany do tworzenia pamięci. Toraza jest jedną z wielu ATPaz AAA+, które napędzają montaż białek potrzebnych do utworzenia wyspecjalizowanych receptorów na powierzchni synaps. Receptory te są stymulowane przez sąsiednie neurony, tworząc sygnalizację i odpowiadając na połączenia niezbędne do funkcjonowania mózgu. Toraza reguluje niezwykle ważny, uzupełniający proces demontażu receptorów w synapsach, który ostatecznie hamuje sygnalizację. Toraza jest białkiem zlokalizowanym postsynaptycznie, a także jest związana z peroksysomami, połączeniami komórkowymi i synapsami. Toraza ulega ekspresji głównie w mózgu i jądrach.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej torazy.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Thorase w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
To przeciwciało anty-torazowe, klon 9G7.1, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania torazy.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human lymph node tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Thorase in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~41 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1