Kluczowe dokumenty
MABN1794
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GnRH-R, klon F1G4
clone FIG4, from mouse
Synonim(y):
Gonadotropin-releasing hormone receptor, GnRH receptor, GnRH-R, Leutinizing hormone-releasing hormone receptor, Luteinizing-releasing hormone receptor
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FIG4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNRHR (2798)
Opis ogólny
Receptor hormonu uwalniającego gonadotropiny (UniProt P30968; znany również jako receptor GnRH, GnRH-R, receptor hormonu uwalniającego hormon luteinizujący, receptor hormonu uwalniającego luteinę) jest kodowany przez gen GNRHR (znany również jako GNRHR1, GRHR, LHRHR, LRHR) (identyfikator genu 2798) u człowieka. GnRH-R należy do rodziny siedmioprzekaźnikowych receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). GnRH-R znajduje się głównie w przysadce mózgowej i jest odpowiedzialny za wywoływanie działania GnRH (znanego również jako hormon uwalniający hormon luteinizujący lub LHRH) po jego uwolnieniu z podwzgórza. Hormon luteinizujący (LH) jest następnie wydzielany z gonadotropów przedniego płata przysadki mózgowej do krwiobiegu po pulsacyjnej stymulacji GnRH-R przez GnRH/LHRH. Kanoniczny GnRH-R oznaczony przez UniProt (P30968-1) odpowiada 328-aminokwasowej sekwencji, która obejmuje 4 domeny zewnątrzkomórkowe (a.a. 1-38, 98-115, 185-212, 233-281), 7 segmentów transbłonowych (a.a. 39-58, 78-97, 116-137, 165-184, 213-232, 282-300, 307-326), 4 domeny wewnątrzkomórkowe (a.a. 59-77, 138-164, 233-281, 327-328). Wiele wariantów GnRH-R i posttranslacyjnie przetworzonych form jest zgłaszanych w ludzkich próbkach mózgu.
Specyficzność
Specyficzność klonu F1G4 wykazano poprzez barwienie specyficzne dla tkanki i blokowanie peptydu immunogennego (Karande, A.A., et al. (1995). Mol. Cell. Endocrinol. 114(102):51-56).
Immunogen
Epitop: N-końcowa domena zewnątrzkomórkowa.
Liniowy peptyd sprzężony z BSA odpowiadający N-końcowej sekwencji ludzkiego GnRH-R.
Zastosowanie
Analiza dot blot: Reprezentatywna partia wykryła peptyd immunogenu metodą dot blot (Karande, A.A., et al. (1995). Mol. Cell. Endocrinol. 114(102):51-56).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła unieruchomiony peptyd immunogenny za pomocą testu ELISA (Karande, A.A., et al. (1995). Mol. Cell. Endocrinol. 114(102):51-56).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność powierzchniową GnRH-R na żywych ludzkich komórkach raka piersi T47D i raka jajnika OVCAR-3. Najprawdopodobniej z powodu niskiego powinowactwa wiązania przeciwciał lub niezoptymalizowanego stężenia przeciwciał, tylko ~ 50% populacji T47D i ~ 10% populacji OVCAR-3 zostało zabarwionych (Karande, A.A., et al. (1995). Mol. Cell. Endocrinol. 114(102):51-56).
Analiza immunohistochemiczna: Partia powtórna wykryła ekspresję GnRH-R na komórkach endokrynnych wytwarzających gonadotropiny (gonadotropach) w przysadce mózgowej, a także wśród neuronów w ludzkim hipokampie i korze nowej, przy użyciu utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawków tkanek ludzkich (Wilson, A.C., et al. (2006). J. Endocrinol. 191(3):651-663).
Analiza immunohistochemiczna: Partia powtórna wykryła podobną immunoreaktywność GnRH-R hipokampa wśród chorych na chorobę Alzheimera (AD) i dopasowanych wiekowo kontrolnych skrawków mózgu, podczas gdy znacznie zmniejszona immunoreaktywność GnRH-R związana z wierzchołkowymi dendrytami neuronów piramidalnych była obserwowana w mózgu AD przy użyciu utrwalonych formaliną, zatopionych w parafinie skrawków tkanek (Wilson, A.C., et al. (2006). J. Endocrinol. 191(3):651-663).
Analiza immunohistochemiczna: Partia powtórna wykryła komórki GnRH-R-dodatnie w przedniej przysadce mózgowej, ale nie w tylnej przysadce mózgowej przy użyciu zamrożonych ludzkich skrawków mózgu. Wstępne blokowanie peptydem immunogennym zniosło barwienie przeciwciałem (Karande, A.A., et al. (1995). Mol. Cell. Endocrinol. 114(102):51-56).
Analiza Western Blotting: Partia powtórna wykryła ekspresję wielu wariantów GnRH-R w lizatach ludzkiej kory mózgowej i tkanki przysadki, w tym najbardziej znaczące pasma 30 kDa, 64 kDa i 136 kDa. Pasmo 136 kDa było znacząco obniżone w korze mózgowej, ale nie w przysadce mózgowej z chorobą Alzheimera (AD) w porównaniu z kontrolą dopasowaną do wieku (Wilson, A.C., et al. (2006). J. Endocrinol. 191(3):651-663).
Wykryj GnRH-R za pomocą tego przeciwciała anty-GnRH-R, klon F1G4 zatwierdzony do stosowania w Western Blotting, Dot Blot, ELISA, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human pituitary tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GnRH-R in 10 µg of human pituitary tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~34 kDa. Zgłoszono, że klon F1G4 wykrywa wiele wariantów GnRH-R i posttranslacyjnie przetworzonych form w ludzkich próbkach mózgu (Wilson, A.C., et al. (2006). J. Endocrinol. 191(3):651-663).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1λ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1