MABN1611
Anti-Beta-Dystrobrevin Antibody, clone 6B5.1
culture supernatant, clone 6B5.1, from mouse
Synonim(y):
Dystrobrevin beta, Beta-dystrobrevin, DTN-B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6B5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DTNB(1838)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected beta-dystrobrevin isoforms in 10 µg of human cerebral cortex tissue lysate.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected beta-dystrobrevin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2