MABN14
Anti-phospho TDP-43 (Ser409/Ser410) Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Synonim(y):
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43, Phosphorylated TDP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer409/pSer410)
informacje o genach
human ... TARDBP(23435)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Neumann, M., et al. (2009). Acta Neuropathol. 117:137–149.)
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phosphorylated TDP-43 on 10 µg of human placenta cell lysate.
Opis wartości docelowych
1) The 25-kDa C-terminal fragment is more prone to phosphorylation at Ser409/Ser410 than full-length TDP-43. (Zhang, Y.J., et al. (2009). PNAS. 106:7607-7612.)
2) 50-52 kDa observed MW . (Buratti, E., et al. (2001). The EMBO Journal 20:1774-1784.)
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human placenta cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13