Przejdź do
MABF945
Przeciwciało anty-TAP2, klon 429.4
clone 429.4, from mouse
Synonim(y):
Antigen peptide transporter 2, APT2, ATP-binding cassette sub-family B member 3, Peptide supply factor 2, Peptide transporter involved in antigen processing 2, Peptide transporter PSF2, Peptide transporter TAP2, PSF-2, Really interesting new gene 11 prot
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
429.4, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
429.4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAP2(6891)
General description
Transporter peptydów antygenowych 2 (UniProt Q03519; znany również jako APT2, członek 3 podrodziny B kasety wiążącej ATP, czynnik dostarczania peptydów 2, transporter peptydów zaangażowany w przetwarzanie antygenu 2, transporter peptydów PSF2, transporter peptydów TAP2, PSF-2, naprawdę interesujący nowy gen 11 białko) jest kodowany przez gen TAP2 (znany również jako ABCB3, PSF2, RING11, Y1) (identyfikator genu 6891) u ludzi. TAP2 (ABCB3) należy do podrodziny B transporterów kaset wiążących ATP (ABC), których członkami są również TAP1 (ABCB2) i białko oporności wielolekowej 1 (MDR1, ABCB1, P-gp). TAP jest heterodimerycznym transporterem peptydów składającym się z TAP1 i TAP2, które dimeryzują poprzez swoją domenę wiążącą nukleotydy (NBD; a.a. 503-510) w sposób head-to-tail. TAP preferencyjnie pośredniczy w transporcie peptydów od 8 do 16-a.a. do ER w procesie napędzanym wiązaniem ATP i hydrolizą. TAP1 i TAP2 posiadają wyspecjalizowaną N-końcową domenę transmembranową (TMD0), po której następuje moduł rdzenia półtransportera TAP składający się z jednej TMD i jednej NBD. TMD0 składa się z wiązki 4-TM, która służy jako platforma interakcji do montażu kompleksu ładującego peptyd (PLC).
Zaobserwowano ~70 kDa. Obliczono 75,66/72,00 kDa (izoforma 1/2). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Eksprymowany bakulowirusem rekombinowany ludzki fragment C-końcowy TAP2 (van Endert, P.M., et al. (1994). Immunity. 1(6):491-500).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TAP2 w ludzkich komórkach kostniakomięsaka U2OS.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:400 z reprezentatywnej partii wykryło TAP2 w komórkach HeLa, ale nie w linii komórek limfoblastoidalnych B ST-EMO pochodzących od pacjenta z homozygotyczną delecją TAP2 (TAP2-/-) (dzięki uprzejmości Petera van Enderta, Ph.D., Institut Necker Enfants Malades (INEM), Centre De Medecine Moleculaire, Paris, France).
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-TAP2, klon 429.4, nr kat. Nr kat. MABF945 zostało zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting do wykrywania TAP2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon 429.4 został subklonowany z oryginalnego hybrydoma 429.3 opisanego przez van Endert, P.M., et al. (1994). Immunity. 1(6):491-500. Epitop leży w domenie transportera TAP2 ABC. Klon 429 wykrył TAP2 w HeLa, ale nie w linii komórkowej limfoblastoidów B ST-EMO pochodzącej od pacjenta z homozygotyczną delecją TAP2 (TAP2-/-) (dzięki uprzejmości Petera van Enderta, Ph.D., Institut Necker Enfants Malades (INEM), Centre De Medecine Moleculaire, Paris, France).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAP2 in 10 µg of Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)