Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 20 600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
20 600,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Viresolve® Pro Shield Magnus 2.1, MAX PRESSURE 60 PSI (4.1 bar)
material
polyethersulfone
Quality Segment
product line
EMPROVE® Filter
parameter
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
device size
2.1 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
General description
Viresolve Pro Magnus Devices are typically used for filtration of mid to large scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield Magnus 2.1 offers a filtration area of 0.51 m2 and has a primary use in large-volume processing.
Features and Benefits
- Large scale manufacturing
- Two different size formats
- Integrated gaskets
- Units are stackable in the Viresolve® Pro/Pro+ Magnus Holder (up to 7 units)
- Alignment keys on each unit to minimize errors during installation
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
Preparation Note
Analysis Note
After a controlled water flush of 50 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polyethersulfone | material PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone gasket | material PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone O-ring, white device | material PVDF housing, polyethersulfone membrane, silicone gasket |
| impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) |
| parameter 60 psig max. inlet pressure | parameter 60 psig max. inlet pressure | parameter 4.1 bar max. inlet pressure (60 psig) | parameter 60 psig max. inlet pressure |
| product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter | product line EMPROVE® Filter |
| dilution (Large volume processing) | dilution (Large volume processing) | dilution - | dilution (Scale studies/Pilot) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Viresolve® Pro Shield Magnus 2.1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..