Merck
MABF425
Przeciwciało anty-CD44 (człowiek/mysz), PE-Cy5, klon IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy5
Clone:
IM7, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
PE-Cy5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
IM7, monoclonal
species reactivity
mouse, human
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Powiązane kategorie
General description
Przeciwciało IM7 rozpoznaje CD44, wszechobecnie wyrażany receptor na powierzchni komórek, który jest ważny dla organizacji macierzy zewnątrzkomórkowej, adhezji i migracji komórka-komórka i komórka-matryca. CD44 może być wyrażany w wielu różnych izoformach (wariantach splicingu), od najbardziej typowej lub "standardowej" formy, znanej jako CD44s, do wariantów oznaczonych jako CD44v, np. CD44v1 lub CD44v6. Receptory te oddziałują z kilkoma ligandami, ale najczęściej wiążą się ze składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej, hialuronianem, dzięki czemu pośredniczą w adhezji. Przeciwciało IM7 może być stosowane do wykrywania wszystkich izoform CD44, ponieważ rozpoznaje stałe epitopy w pobliżu zewnątrzkomórkowej domeny proksymalnej. (Xu et al, 2002, J. Leukoc. Biol. 72:1133-1141). Stwierdzono, że reaguje krzyżowo z wieloma gatunkami innymi niż człowiek, w tym z CD44 pawiana, szympansa, kynomolgusa, rezusa, konia, krowy, świni, psa i kota.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD44 (człowiek/mysz), PE-Cy5, klon IM7 zatwierdzone do stosowania w Western Blottting, IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD44. To przeciwciało CD44 zostało przetestowane na ludziach i myszach.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF42504053252960161