06-942-AF555
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
H3K9ac, Histone H3, Lys9-acetylated, H3 histone family, member T, Lys9-acetylated, Lys9-acetylated histone 3, histone cluster 3, Lys9-acetylated, Lys9-acetylated H3
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys9)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected nuclear histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in A431, HeLa, and NIH/3T3 cells.
The unconjugated antibody (Cat. No. 06-492) is shown to be suitable also for Western blotting, dot blot, flow cytometry, chromatin immunoprecipitation (ChIP) and ChIP-seq applications.
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys9 acetylation (H3K9ac) in HUVECs.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2