MABF275
Anti-MRP8 Antibody/ABCC11, clone 2
clone 2, from mouse
Synonim(y):
ATP-binding cassette sub-family C member 11, Multidrug resistance-associated protein 8, MRP-8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC11(85320)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MRP8/ABCC11 in 10 µg of SK-BR3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1