Kluczowe dokumenty
MABF2336
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HCV E2, klon AR3A
clone AR3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klon
AR3A, recombinant monoclonal
Poziom jakości
izotyp
IgG1
Specyficzność
Klon AR3A to ludzkie rekombinowane przeciwciało wytwarzane z fragmentu Fab C1, wyrażane w E.coli i przekształcane w pełnej długości IgG1 w komórkach CHO-K1. Wykrywa białko otoczki E2 w wirusie zapalenia wątroby typu C.
Immunogen
Fragment Fab przeciwciała C1 wyrażony w E. coli, oczyszczony i przekształcony w pełnej długości cząsteczkę IgG1 w komórkach CHO-K1.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2