MABF2247
Anti-ISG15 Antibody, clone 3C2
Synonim(y):
IP17, Interferon-induced 15 kDa protein, Interferon-induced 17 kDa protein, Ubiquitin cross-reactive protein, Ubiquitin-like protein ISG15
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 17.9 kDa
observed mol wt ~16 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... Isg15(100038882)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Isotype testing: Identity confirmation by isotyping test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be Armenian hamster IgG.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ISG15 in primary mouse embryonic fibroblasts infected with Chikungunya virus.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ISG15 in Western Blotting applications (Lenschow, D.J., et al. (2005). J Virol. 79(22):13974-83; Lenschow, D.J., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(4):1371-6; Fan, J-B., et al. (2015). Sci Rep. 5:12704).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1