Nazwa produktu
Protein A-Turbo - Proximity Biotinylation Enzyme,
form
liquid
Quality Segment
purified by
affinity chromatography
packaging
pkg of 100 μg
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, mass spectrometry (MS): suitable, protein mass spectrometry: suitable, proximity ligation assay: suitable
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Application
- Proximity protein labeling
- Cell Biology
- Histology
- Fixed cell microscopy
- Tissue staining
- Immunofluorescence
- Liquid Chromatography
- Mass Spectrometry
- Immunoprecipitation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?