MABE463M
Anti-methylated TLS/FUS Antibody, clone 9G6
clone 9G6, from rat
Synonim(y):
RNA-binding protein FUS, 75 kDa DNA-pairing protein, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, Translocated in liposarcoma protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9G6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
methylation (not specified)
informacje o genach
human ... FUS(2521)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: 0.05 ug/mL frrom a representative lot detected methylated TLS/FUS in 10 µg of lysate from HeLa cells pretreated with AdOx. (Dormann, D., et al. (2012). The EMBO J. 31(22):4258-75)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methylated TLS/FUS in Western Blotting applications (Suárez-Calvet, M., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(4):587-604).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.05 ug/mL of this antibody detected methylated TLS/FUS in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash