Kluczowe dokumenty
MABE340-AF555
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MDM2, klon IF2, koniugat Alexa Fluor 555
clone IF2, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
Wybierz wielkość
100 μL
1990,00 zł
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IF2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDM2(4193)
Opis ogólny
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 Mdm2 (UniProt Q00987; znana również jako białko Double minute 2, Hdm2, onkoproteina Mdm2, białko wiążące p53 Mdm2) jest kodowana przez gen MDM2 (Gene ID 4193) u człowieka. MDM2 jest ligazą ubikwityny E3, która jest najczęściej badana ze względu na jej rolę w regulacji supresora nowotworu p53. MDM2 antagonizuje aktywność transkrypcyjną p53 poprzez wiązanie i blokowanie N-końcowej domeny transaktywacji p53. MDM2 może również monoubikwitynować p53, promując w ten sposób cytoplazmatyczną lokalizację p53, aby zapobiec funkcji jądrowej p53. Ponadto MDM2, w kompleksie z p300, pośredniczy również w polubikwitynacji p53, powodując degradację proteosomalną p53. Wykazano, że nadekspresja MDM2 hamuje naprawę podwójnych pęknięć nici DNA poprzez interakcję z Nbs1 w sposób niezależny od p53.
Specyficzność
Klon IF2 rozpoznaje MDM2 o masie cząsteczkowej ~85/90 kDa (pozorna MW), a także izoformy o masie cząsteczkowej ~57/60 kDa i ~74/76 kDa poprzez immunoblotting z użyciem nieskoniugowanego przeciwciała (nr kat. MABE340 i OP46).
Immunogen
Epitop: W obrębie aminokwasów 26-169.
Rekombinowany ludzki MDM2.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło MDM2 w komórkach HeLa.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. MABE340 i OP46) nadaje się również do zastosowań immunohistochemicznych i Western blotting.
To przeciwciało anty-MDM2, klon IF2, koniugat Alexa Fluor 555 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania MDM2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HepG2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MDM2 in HepG2 cells.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~85 kDa.
Postać fizyczna
Oczyszczony mysi monoklonalny koniugat przeciwciała IgG2b w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2