MABE302
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Antibody, clone K121
clone K121, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K121, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
affinity chromatography: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory was immunoprecipitated in IP (Moketi, S., et al. (2002). Mol Cell. 10(3):599-609.).
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 2,2,7-trimethylguanosine in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
NIH/3T3, HeLa, and A431 cells
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1