Merck
04-039
Przeciwciało przeciwko podjednostce α2 proteasomu 20S, klon MCP21
clone MCP21, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
HC3, podjednostka alfa proteasomu typu 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MCP21, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MCP21, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Psma2(539141)
human ... PSMA2(5683)
rabbit ... Psma2(100355295)
General description
26 kDa
Immunogen
Proteasomy pochodzące z ludzkiego łożyska
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Przeciwciało anty-20S proteasome subunit α2, klon MCP21 wykrywa poziom 20S proteasome subunit α2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP, WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podjednostkę alfa proteasomu typu 2.
Physical form
100 µl oczyszczonego puchliny brzusznej o stężeniu 1 mg/ml w PBS zawierającym 0,01 M azydku sodu. Rozcieńczyć do stężenia roboczego solą fizjologiczną buforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4.
Format: Oczyszczony
Wodobrzusze
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Impact of ageing on proteasome structure and function in human lymphocytes
Carrard, Geraldine, et al
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 35, 728-739 (2003)
G Zhong et al.
The Journal of experimental medicine, 191(9), 1525-1534 (2000-05-03)
We have previously shown that the obligate intracellular pathogen chlamydia can suppress interferon (IFN)-gamma-inducible major histocompatibility complex (MHC) class II expression in infected cells by degrading upstream stimulation factor (USF)-1. We now report that chlamydia can also inhibit both constitutive
Tomasz Klaus et al.
Scientific reports, 6, 30938-30938 (2016-08-04)
Mouse immunoglobulins M (IgMs) that recognize human blood group antigens induce haemagglutination and are used worldwide for diagnostic blood typing. Contrary to the current belief that IgGs are too small to simultaneously bind antigens on two different erythrocytes, we obtained