rodzaj przeciwciała
primary antibodies, primary antibodies
klon
A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 79.15 kDa
observed mol wt ~79 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Cpeb4(303010)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Neuro-2A cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CPEB4 in Neuro-2A cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CPEB4 in A375 and HepG2 cell lysates.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CPEB4 in Immunoprecipitation applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CPEB4 in Immunocytochemistry applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CPEB4 in Western Blotting applications (Chang, Y.W., et al. (2014). PLoS One. 9(9):e107961; Tseng, C-S., et al. (2017). Cell Rep. 21(8):2264-2276).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1