Przejdź do
MABE1668
Przeciwciało anty-Cas9, przeciwciało CT, klon 6G12-H11
clone 6G12-H11, from mouse
Synonim(y):
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6G12-H11, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6G12-H11, monoclonal
species reactivity
Streptococcus pyogenes
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Związana z CRISPR endonukleaza Cas9/Csn1 (UniProt Q99ZW2; znana również jako SpyCas9) jest kodowana przez gen Cas9 (znany również jako csn1) Streptococcus pyogenes serotyp M1 (Gene ID 901176). Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) to loci DNA zawierające krótkie powtórzenia sekwencji zasad komplementarnych do poprzedzających elementów ruchomych i docelowych inwazyjnych kwasów nukleinowych. Po każdym powtórzeniu następują krótkie odcinki DNA dystansowego z poprzednich ekspozycji na wirusa. Cas9 jest niezbędną endonukleazą w układzie odpornościowym CRISPR Streptococcus pyogenes serotyp M1, który nadaje odporność na obce elementy genetyczne, takie jak plazmidy i fagi. Klastry CRISPR są transkrybowane i przetwarzane na CRISPR RNA (crRNA). W systemach CRISPR typu II prawidłowe przetwarzanie pre-crRNA wymaga trans-kodowanego małego RNA (tracrRNA), endogennej rybonukleazy 3 (rnc) i Cas9. Cas9/crRNA/tracrRNA endonukleolitycznie rozszczepia liniowy lub kolisty docelowy dsDNA komplementarny do przekładki. Nić docelowa niekomplementarna do crRNA jest najpierw cięta endonukleolitycznie, a następnie przycinana 3′-5′ egzonukleolitycznie.
Zaobserwowano ~160 kDa. Obliczono 158,4 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
C-końcowy fragment rekombinowanego Cas9 znakowany His, z wyłączeniem miejsc aktywnych RuvC-II i RuvC-III.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło egzogennie wyrażoną pełną długość nieaktywnej nukleazy Cas9 w transfekowanych komórkach NIH/3T3 utrwalonych 4% paraformaldehydem i permeabilizowanych 0,3% Tritonem X-100.
Anti-Cas9, CT, klon 6G12-H11, nr kat. MABE1668, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko endonukleazie Cas9/Csn1 związanej z CRISPR i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 6G12-H11 celuje w epitop w regionie C-końcowym Cas9 poza miejscami aktywnymi RuvC-II i RuvC-III.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cells.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed full-length nuclease-dead Cas9 in 10 µg of lysate from transfected NIH/3T3 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE166804054839108822