Kluczowe dokumenty
MABE1153
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MRE11, klon 15B8.1E7.6
clone 15B8.1E7.6, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
Double-strand break repair protein MRE11A, MmMRE11A, Meiotic recombination 11 homolog 1, MRE11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog A
Wybierz wielkość
25 μG
805,00 zł
805,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
805,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
805,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15B8.1E7.6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRE11(4361)
Opis ogólny
Białko naprawy pęknięć dwuniciowych MRE11A (UniProt: Q61216; znane również jako MmMRE11A, Meiotic recombination 11 homolog 1, MRE11 homolog 1, Meiotic recombination 11 homolog A, MRE11 homolog A) jest kodowane przez gen Mrer11a (znany również jako Mre11) (Gene ID: 17535) u myszy. MRE11A to białko jądrowe zaangażowane w homologiczną rekombinację, utrzymanie długości telomerów i naprawę podwójnych pęknięć nici DNA. Lokalizuje się w dyskretnych ogniskach jądrowych po leczeniu środkami genotoksycznymi. MRE11A jest składnikiem kompleksu MRN, który posiada aktywność endonukleazy jednoniciowej i aktywność egzonukleazy 3′-5′ specyficznej dla podwójnej nici. MRE11A tworzy kompleks z homologiem RAD50, który jest wymagany do niehomologicznego łączenia końców DNA. RAD50 może być wymagany do wiązania końców DNA i utrzymywania ich w bliskiej odległości, co ułatwia wyszukiwanie krótkich lub długich regionów homologii sekwencji w rekombinujących szablonach DNA, a także może stymulować aktywność ligaz DNA i / lub ograniczać aktywność nukleazy MRE11A, aby zapobiec degradacji nukleolitycznej po danym punkcie. W połączeniu z ligazą DNA, MRE11A promuje łączenie niekomplementarnych końców in vitro przy użyciu krótkich homologów w pobliżu końców fragmentów DNA.
Specyficzność
Klon 15B8.1E7.6 wykrywa białko naprawy podwójnych pęknięć MRE11A w komórkach ludzkich i mysich.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający 540 aminokwasom z mysiego białka MRE11A naprawiającego pęknięcia dwuniciowe.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył MRE11 w 10 µg lizatu komórek fibroblastów zarodków mysich (MEF).
Anti-MRE11, klon 15B8.1E7.6, nr kat. Nr kat. MABE1153, jest wysoce specyficznym przeciwciałem monoklonalnym dla chomika pancernego, które jest skierowane przeciwko białku naprawy podwójnych pęknięć MRE11A i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Ramo cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MRE11 in 10 µg of Ramo cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~80 kDa; obliczono 80,22 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: PC388-100UG
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne IgG chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1