Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3A6.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
3A6.2, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu PLGF.
~25 kDa obserwowane
Application
Epitop: W pobliżu C-końca
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bλ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HUVEC cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PLGF in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PLGF in 10 µg of HUVEC cell lysate.