MABC189
Anti-PIDD Antibody, clone 1511.1
clone 15F11.1, from mouse
Synonim(y):
p53-induced protein with a death domain, Leucine-rich repeat and death domain-containing protein, PIDD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15F11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIDD1(55367)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution, a 1:500 dilution, and a 1:1,000 dilution detected PIDD in HeLa, A431, and NIH/3T3 cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PIDD in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1