Kluczowe dokumenty
MABC1040
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MTH1, klon 11A3.2
clone 11A3.2, from mouse
Synonim(y):
7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase, 2-hydroxy-dATP diphosphatase, 8-oxo-dGTPase, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 1, Nudix motif 1
Wybierz wielkość
100 μG
1780,00 zł
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11A3.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUDT1(4521)
Opis ogólny
Trifosfataza 7,8-dihydro-8-oksoguaniny (EC 3.6.1.55; UniProt P36639; znana również jako difosfataza 2-hydroksy-DATP, 8-okso-DGTPaza, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 1, Nudix motif 1) jest kodowana przez gen NUDT1 (znany również jako MTH1) (Gene ID 4521) u człowieka. Ludzki MTH1/NUDT1 jest bakteryjnym ortologiem mutT, który funkcjonuje jako enzym oczyszczający pulę nukleotydów. MTH1/NUDT1 rozszczepia utlenione nukleotydy, takie jak 8-okso-deoksyguanozynotrifosforan (8-okso-dGTP) i przekształca trifosforany w odpowiadające im monofosforany. The hydrolysis reaction assures that the oxidized nucleotides can no longer be recognized by DNA polymerase, thereby preventing bases mispairing and transversion mutations by avoiding their incorporation during DNA replication. Podwyższone poziomy MTH1 występują w komórkach nowotworowych jako sposób na zmniejszenie akumulacji 8-okso-dGTP w puli nukleotydów z powodu wysokiego poziomu stresu oksydacyjnego w tych komórkach.
Specyficzność
Klon 11A3.2 rozpoznaje epitop obecny we wszystkich czterech splicowanych izoformach ludzkiego NUDT1/MTH1 zgłoszonych przez UniProt (P36639).
Immunogen
Epitop: C-końcowa połowa.
Rekombinowany ludzki fragment C-końcowy MTH1 znakowany GST.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MTH1, klon 11A3.2 jest przeciwciałem przeciwko MTH1 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MTH1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
~20 kDa zaobserwowano. Obliczono 22,52 kDa (izoforma p26), 20,30 kDa (izoforma p22), 19,47 kDa (izoforma p21), 17,95 kDa (izoforma p18). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrick J Shilling et al.
Communications biology, 3(1), 214-214 (2020-05-10)
The pET series of expression plasmids are widely used for recombinant protein production in Escherichia coli. The genetic modules controlling transcription and translation in these plasmids were first described in the 1980s and have not changed since. Herein we report