MAB5490
Anti-Huntingtin Antibody, a.a. 115-129
ascites fluid, Chemicon®
Synonim(y):
Anti-HD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunocytochemistry (1): 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry (1,2): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1