MAB4709
Przeciwciało anty-Caspase 9, klon 2-23
clone 2-23, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ICE-LAP6, Mch-6, Apaf-3
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2-23, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
spodziewany brak reakcji z
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP9(842)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2