Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AW604, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
18
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AW604, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2(596)
General description
26kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 41-54 (C-GAAPAPGIFSSQPG) ludzkiego Bcl-2
Application
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
BCL2 i inhibicja
BCL2 i inhibicja
To przeciwciało anty-Bcl-2, klon AW604 jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania Bcl-2.
Biochem/physiol Actions
Bcl-2
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on Raji RIPA cell lysate
Other Notes
Zastępuje: 04-436; OP60-100UG
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c