MAB4146
Anti-BCRP Antibody, clone BXP-21
culture supernatant, clone BXP-21, Chemicon®
Synonim(y):
Breast Cancer Resistance Protein, Placenta-specific ATP Binding Cassette Transporter, ATP-binding Cassette, Sub Family G, member 2 (ABCG2)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BXP-21, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG2(9429)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
1:20 – 1:50 dilution of a previous lot was used on acetone fixed cytospin preparations.
Immunohistochemistry:
1:20 dilution of a previous lot was used on acetone fixed frozen tissue sections; 1:20 dilution of a previous lot was used on formaldehyde-fixed paraffin-embedded tissues pretreated with 10 mM citrate (pH 6.0) for 20 min.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected BCRP on 10 µg of HepG2 lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
MCF7 cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2