Kluczowe dokumenty
MAB3329
Sigma-Aldrich
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone LEM-2/63.1
clone LEM-2/63.1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MT1-MMP
Wybierz wielkość
100 μG
2610,00 zł
2610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1760
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1760
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LEM-2/63.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP14(4323)
Opis ogólny
MT1-MMP plays an important role during endothelial cell migration and matrix remodeling. Although the role of MT1-MMP in endothelial cell motility is not fully characterized, its activity appears to modulate endothelial migration, invasion, and formation of capillary tubes during the angiogenic response (Galvez, 2001). MT1-MMP also appears to play a key role in monocyte revruitment during inflammation.
Specyficzność
LEM-2/63.1 reacts with human MT1-MMP and displays crossreactivity with mouse specimens. This antibody was generated against the catalytic domain of MT1-MMP and is able to inhibit enzyme activity.
Zastosowanie
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone LEM-2/63.1 detects level of MMP-14 & has been published & validated for use in ELISA, IP & WB.
Western Blot
Immunohistochemistry: Frozen sections
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Flow Cytometry
Blocking
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Format: Purified
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Membrane localization of membrane type 1 matrix metalloproteinase by CD44 regulates the activation of pro-matrix metalloproteinase 9 in osteoclasts.
Chellaiah, MA; Ma, T
BioMed Research International null
The membrane type matrix metalloproteinase MMP14 mediates constitutive shedding of MHC class I chain-related molecule A independent of A disintegrin and metalloproteinases.
Liu, G; Atteridge, CL; Wang, X; Lundgren, AD; Wu, JD
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Adekunle Alabi et al.
Nature communications, 12(1), 1889-1889 (2021-03-27)
Plasma low-density lipoprotein (LDL) is primarily cleared by LDL receptor (LDLR). LDLR can be proteolytically cleaved to release its soluble ectodomain (sLDLR) into extracellular milieu. However, the proteinase responsible for LDLR cleavage is unknown. Here we report that membrane type
Ursula Hiden et al.
The American journal of pathology, 182(5), 1563-1571 (2013-03-09)
Fetal growth restriction (FGR) results from placental insufficiency to adequately supply the fetus. This insufficiency involves impaired cytotrophoblast functions, including reduced migration and invasion, proliferation, and syncytium formation. Membrane-type matrix metalloproteinase 1 (MT1-MMP) is a key enzyme in these cellular
Megan I Brasher et al.
Molecular cancer research : MCR, 20(3), 434-445 (2021-12-09)
Invasion of neighboring extracellular matrix (ECM) by malignant tumor cells is a hallmark of metastatic progression. This invasion can be mediated by subcellular structures known as invadopodia, the function of which depends upon soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor-activating protein receptor (SNARE)-mediated vesicular