GFDX202500
Glass Fiber Diagnostic Pad
filter L × W 20.32 cm × 25.4 cm, pack of 100 sheets
Synonim(y):
Podkładka diagnostyczna, Podkładka sprzężona, Podkładka z włókna szklanego
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100 sheets
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SureWick®
filtr dł. × szer.
20.32 cm × 25.4 cm
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Podkładki z włókna szklanego SureWick®charakteryzują się niską ekstrahowalnością i doskonałą konsystencją.
- Zapewniają niezawodny, przewidywalny przepływ próbek i dostarczanie odczynników.
- Charakteryzują się stałą grubością, objętością złoża i jednolitą jakością powierzchni.
- Szybka dostawa i czas realizacji.
- Doskonałe wsparcie techniczne.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1