Kluczowe dokumenty
MAB2254
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw tropomiozynie, klon 15D12.2
clone 15D12.2, from mouse
Synonim(y):
tropomyosin 1 (alpha), cardiomyopathy, hypertrophic 3, tropomyosin 1 alpha chain, HTM-alpha, Alpha-tropomyosin, chromosome 15 open reading frame 13, Tropomyosin-1, sarcomeric tropomyosin kappa, alpha tropomyosin
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15D12.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPM1(7168)
Opis ogólny
Tropomiozyny (Tms) to rodzina >40 wysoce konserwatywnych izoform białkowych powstałych w wyniku alternatywnego splicingu czterech różnych genów podczas rozwoju i ulegających ekspresji w wielu typach komórek. Białka te tworzą heterodimery cewkowe, które wiążą się z polimerami aktyny wzdłuż α-helikalnego rowka. Funkcja tropomiozyny różni się w zależności od typu komórki, w której ulega ekspresji. W mięśniach Tms odgrywają rolę w regulacji wzajemnego oddziaływania aktyny i miozyny w celu pośredniczenia w skurczu mięśni. W komórkach niemięśniowych badania sugerują rolę w stabilizacji filamentów aktyny, wraz z ochroną filamentów aktyny przed zerwaniem działania gelsoliny i depolimeryzacji ADF/kofiliny. Tms wydają się również odgrywać rolę w moderowaniu dostępu do aktyny dla innych białek wiążących aktynę. Tropomiozyna odgrywa integralną rolę w utrzymaniu homeostazy układu sercowo-naczyniowego. Obniżenie ekspresji Tms zaobserwowano w komórkach nowotworowych, co wskazuje na możliwą rolę Tms jako supresorów nowotworów.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje cały ekson 9d tropomiozyny.
Immunogen
Epitop: Egzon 9d
Liniowy peptyd odpowiadający całemu eksonowi 9d szczurzej tropomiozyny.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:300 z reprezentatywnej partii wykryło tropomiozynę w ludzkiej tkance mięśni prążkowanych.
Wykryj tropomiozynę za pomocą tego przeciwciała przeciw tropomiozynie, klon 15D12.2 zatwierdzony do stosowania w WB, IH.
Research Category
Cell Structure
Metabolism
Research Sub Category
Cytoskeleton
Muscle Physiology
Jakość
Evaluated by Western Blot in mouse brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of the antibody detected Tropomyosin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~ 30-40 kDa obserwowane MWs. Tm6: 40 kDa; Tm1: 38 kDa; Tm2: 36 kDa; Tm3: 34 kDa; Tm5: 30 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, pH 7,4, 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej myszy
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher Stephen Thom et al.
BMC biology, 18(1), 52-52 (2020-05-16)
Identifying causal variants and genes from human genetic studies of hematopoietic traits is important to enumerate basic regulatory mechanisms underlying these traits, and could ultimately augment translational efforts to generate platelets and/or red blood cells in vitro. To identify putative
Sophie Uzureau et al.
Cell reports, 30(11), 3821-3836 (2020-03-19)
The C-terminal variants G1 and G2 of apolipoprotein L1 (APOL1) confer human resistance to the sleeping sickness parasite Trypanosoma rhodesiense, but they also increase the risk of kidney disease. APOL1 and APOL3 are death-promoting proteins that are partially associated with