Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna β1, klon HB1.1, clone HB1.1, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HB1.1, monoclonal
species reactivity
human, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for activity/function inhibition
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Application
Cytometria przepływowa: 10 μg/ml
Western blot
Immunohistochemia w zamrożonych próbkach tkanek: 5 μg/mL
Indukcja agregacji komórek: 10 μg/mL. MAB2000 jest silnym stymulatorem agregacji komórek testowanym na limfocytach U937, Jurkat i ludzkiej krwi obwodowej.
MAB2000 nie wpływa na adhezję komórek do białek macierzy za pośrednictwem integryny VLA.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
Integrins
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human, pig | species reactivity monkey, human, rabbit | species reactivity human | species reactivity chicken |
| clone HB1.1, monoclonal | clone P4G11, monoclonal | clone TDM29, monoclonal | clone TASC/9D11, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Integryna β1, klon HB1.1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB2000 | 04053252464430 |