Przejdź do
MAB2250
Przeciwciało anty-Integryna β1, klon 21C8
clone 21C8, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD29
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
21C8, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
10
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1271
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
21C8, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Immunogen
Linia komórek białaczkowych T Jurkat
Application
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 21C8 to przeciwciało przeciwko integrynie β1 do stosowania w FC, IP, FUNC, IH.
Immunoprecypitacja
Immunohistochemia na zamrożonych skrawkach
Cytometria przepływowa
Stymuluje adhezję komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej (Wilkins i in., 1996)
Nie wiąże zredukowanej integryny beta1 na Western blot
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Biochem/physiol Actions
Reaguje z ludzką podjednostką beta1 integryny. Specyficzność zweryfikowana przez wstępne oczyszczenie immunoprecypitacji beta1in, cytometrię przepływową na transfekowanych komórkach wykazujących ludzką integrynę beta1 i reaktywność z oczyszczoną beta1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina z chromatografii białka A Sepharose. Płyn w 0,02M PB pH 7,6, 0,25M NaCl zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB2250ZMAB2251MAB2252
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
clone
21C8, monoclonal
clone
21C8, monoclonal
clone
B3B11, monoclonal
clone
N29, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David M Browe et al.
The Journal of general physiology, 127(3), 237-251 (2006-03-01)
Stretch of beta1 integrins activates an outwardly rectifying, tamoxifen-sensitive Cl(-) current (Cl(-) SAC) via AT1 receptors, NADPH oxidase, and reactive oxygen species, and Cl(-) SAC resembles the volume-sensitive Cl(-) current (I(Cl,swell)). Epidermal growth factor receptor (EGFR) kinase undergoes transactivation upon
Stretch of beta 1 integrin activates an outwardly rectifying chloride current via FAK and Src in rabbit ventricular myocytes.
Browe, DM; Baumgarten, CM
The Journal of General Physiology null
Rebecca J Burkhalter et al.
The Journal of biological chemistry, 290(36), 22143-22154 (2015-07-16)
During tumor progression, epithelial ovarian cancer (EOC) cells undergo epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), which influences metastatic success. Mutation-dependent activation of Wnt/β-catenin signaling has been implicated in gain of mesenchymal phenotype and loss of differentiation in several solid tumors; however, similar mutations
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB225004053252725746