Przejdź do
MABS1266
Przeciwciało anty-LOX-1, klon 15C4
clone 15C4, from mouse
Synonim(y):
Oxidized low-density lipoprotein receptor 1, Ox-LDL receptor 1, C-type lectin domain family 8 member A, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, Lectin-like oxLDL receptor 1, hLOX-1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15C4, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, WB
Citations:
-
1530,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15C4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLR1(4973)
General description
30,96 kDa obliczone. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Utleniony receptor lipoprotein o niskiej gęstości 1 (UniProt: P78380; znany również jako Ox-LDL receptor 1, C-type lectin domain family 8 member A, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, LOX-1, Lectin-like oxLDL receptor 1, hLOX-1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1) jest kodowany przez gen OLR1 (znany również jako CLEC8A, LOX1) (Gene ID: 4973) u człowieka. LOX1 jest transmembranowym receptorem typu II dla oksydacyjnie zmodyfikowanych lipoprotein o niskiej gęstości (oxLDL), dobrze znanego markera miażdżycy. Opisano również wolną formę LOX-1. LOX-1 posiada domenę lektyny typu C, która pośredniczy w rozpoznawaniu i wiązaniu oxLDL. Jej region cytoplazmatyczny jest uważany za niezbędny do sortowania subkomórkowego na powierzchni komórki. LOX-1 ulega ekspresji na wysokim poziomie w komórkach śródbłonka i narządach bogatych w naczynia krwionośne, takich jak łożysko, płuca, wątroba i mózg, błona wewnętrzna aorty, szpik kostny, rdzeń kręgowy i istota czarna. Ulega również ekspresji na powierzchni komórek dendrytycznych. LOX-1 pośredniczy w rozpoznawaniu, internalizacji i degradacji oxLDL przez komórki śródbłonka naczyniowego. OxLDL indukuje aktywację i dysfunkcję komórek śródbłonka naczyniowego, powodując reakcje prozapalne, prooksydacyjne, a także apoptozę. Oprócz wiązania oxLDL, LOX-1 działa również jako receptor dla białka HSP70 zaangażowanego w krzyżową prezentację antygenu naiwnym limfocytom T w komórkach dendrytycznych, uczestnicząc w ten sposób w krzyżowej prezentacji antygenu za pośrednictwem komórek. LOX-1 jest regulowany w górę w zmianach miażdżycowych, przez oxLDL, reaktywne formy tlenu i naprężenia ścinające płynów.
Immunogen
Ludzkie białko fuzyjne LOX 1 ektodomena-hIgGFc.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło LOX-1 w ludzkiej śledzionie, ludzkim jelicie grubym i ludzkich tkankach pochwy.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła LOX-1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Li, D., et. al. (2012). J Exp Med. 209(1):109-21).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła LOX-1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Li, D., et. al. (2012). J Exp Med. 209(1):109-21).
Analiza różnicowania komórek: Reprezentatywna partia wykryła LOX-1 w aplikacjach różnicowania komórek (Joo, H., et. al. (2014). Immunity. 41(4):592-604).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła LOX-1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Duluc, D., et. al. (2013). Microb Pathog. 58:35-44).
Analiza cytometrii przepływowej: 1 ug z reprezentatywnej partii wykrył LOX-1 w milionie komórek A549.
Wykryj LOX-1 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-LOX-1, klon 15C4, nr kat. Nr kat. MABS1266. Zostało ono przetestowane w badaniach różnicowania komórek, cytometrii przepływowej, immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 15C4 rozpoznaje LOX-1 w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysates.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected LOX-1 in 10 µg of human liver tissue lysates.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1208MABS26MABF957
description
clone 15C4, from mouse
description
clone 2H7.1, from mouse
description
clone C7, from mouse
description
clone AYP1, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
15C4, monoclonal
clone
2H7.1, monoclonal
clone
C7, monoclonal
clone
AYP1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... OLR1(4973)
Gene Information
human ... LDLR(3949)
Gene Information
human ... LDLR(3949)
Gene Information
human ... CLEC1B(51266)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)