Kluczowe dokumenty
MAB1961H-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna αVβ5, klon P1F6, koniugat fikoerytryny
clone P1F6, from mouse, PE
Synonim(y):
Integrin alpha-V, CD51, Integrin alpha V, Vitronectin receptor subunit alpha, Integrin beta-5
Wybierz wielkość
100 μL
1960,00 zł
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1F6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, hamster, chicken
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Integryna alfa-V (UniProt P06756; CD51, integryna alfa V, podjednostka alfa receptora witronektyny) i integryna beta-5 (UniProt P18084) są kodowane odpowiednio przez gen ITGAV (MSK8, VNRA, VTNR; identyfikator genu 3685) i ITGB5 (identyfikator genu 3693) u człowieka. Rodzina receptorów adhezji komórkowej integryn składa się z co najmniej 16 heterodimerów związanych z błoną, składających się z podjednostki alfa i beta połączonych w sposób niekowalencyjny. Struktura i funkcjonalna różnorodność rodziny integryn opiera się na zdolności parowania poszczególnych podjednostek alfa i beta. Kluczem do tych interakcji molekularnych między receptorami integryn a ich odpowiednimi ligandami jest rozpoznawanie sekwencji Arg-Gly-Asp (RGD) obecnej w składnikach macierzy zewnątrzkomórkowej, takich jak fibronektyna, witronektyna, kolagen, fibrynogen i czynnik von Willebranda. Udział integryn w proliferacji naczyń, adhezji i naprawie ran został dobrze udokumentowany. Integryna alfaVbeta5 jest głównym mechanotransduktorem, który pośredniczy w indukowanej skurczem miofibroblastów płuc utajonej aktywacji TGF-beta1. Zwiększona ekspresja alfaVbeta5 jest związana z różnicowaniem miofibroblastów. Wykazano, że integryna alfaVbeta5 oddziałuje z Thy-1 w sposób zależny od RLD. Ekspresja Thy-1 zapobiega indukowanej skurczem fibroblastów utajonej aktywacji TGF-beta1 i różnicowaniu miofibroblastów płuc.
Specyficzność
Klon P1F6 rozpoznaje αVβ5 bez reaktywności krzyżowej wobec αVβ3 (Weinacker, A., et al. (1994). J. Biol. Chem. 269(9):6940-6948).
Immunogen
Epitop: Region zewnątrzkomórkowy.
Ludzkie komórki raka płuc UCLA P3 (Weinacker, A., et al. (1994). J. Biol. Chem. 269(9):6940-6948).
Zastosowanie
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, Phycoerythrin conjugate to przeciwciało przeciwko integrynie αVβ5 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. MAB1961 i MAB1961Z) nadaje się również do cytometrii przepływowej, blokowania funkcjonalnego, immunocytochemii, immunohistochemii i immunoprecypitacji.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in HT1080 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Integrin αVβ5 in HT1080 cells.
Opis wartości docelowych
112,7 kDa (alfa-V) i 86,34 kDa (beta-5) obliczone. ~150 kDa (alfa-V) i 95 kDa (beta-5) zgłoszone (Weinacker, A., et al. (1994). J. Biol. Chem. 269(9):6940-6948) z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2