MAB1961
Anti-Integrin αVβ5 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P1F6
Synonim(y):
Anti-VTNR, Anty-CD51, Anty-MSK8, Anty-VNRA
Wybierz wielkość
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, clone P1F6, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1F6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, chicken
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inhibition of attachment of carcinoma and melanoma cells to vitronectin.
Immunohistochemistry: for use on acetone or paraformaldehyde fixed tissue. (Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min followed by cooling at RT for 20 min.)
Immunocytochemistry: 1:1500. For use on human carcinomas, normal epithelium and keratinocytes (Acetone Fixed Only).
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Epithelium, keratinocytes
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2