MAB19292
Anti-ADAM2 Antibody, clone 9D2.2
clone 9D2.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Fertilin beta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9D2.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
przydatność
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM2(2515)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
MMPs & TIMPs
Not effective for immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2