MAB1620-AF647
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor™ 647
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D5/16B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2