Kluczowe dokumenty
MAB1620-AF488
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 5,6, klon D5/16B4, Alexa Fluor 488
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, CK-5, Cytokeratin-5, K5, Keratin-5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
D5/16B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Opis ogólny
Keratyna, cytoszkielet typu II 5 (UniProt P13647; znana również jako cytokeratyna 58 kDa, CK-5, Cytokeratyna-5, K5, Keratyna-5, keratyna typu II Kb5) jest kodowana przez gen KRT5 (znany również jako DDD1, DM-EBS, EBSMCE, K-EBS, MP-EBS, WC-EBS) u człowieka (Gene ID 3852). Cytokeratyna-5 (Keratyna-5 lub K5) należy do rodziny wysoce konserwatywnych, specyficznych dla nabłonka białek włókien pośrednich (IF). Każdy nabłonek charakteryzuje się unikalnym wzorem ekspresji keratyny. W naskórku międzypęcherzykowym cztery główne keratyny są syntetyzowane i kopolimeryzują w parach, K5/K14 i K1/KI0, tworząc filamenty. Ekspresja tych dwóch par jest ściśle regulowana podczas normalnego różnicowania keratynocytów. Filament K5/K14 ulega ekspresji w proliferujących komórkach podstawnych, podczas gdy filament K1/K10 ulega ekspresji podczas przejścia do terminalnego różnicowania i po ustaniu podziału komórkowego. Podobnie jak inni członkowie IF, keratyna-5 zawiera centralny region pręcikowy złożony z segmentów helisy alfa (a.a. 168-203, 223-315, 339-477), które umożliwiają dwóm różnym białkom IF, jednej keratynie typu I (kwaśnej) i jednej keratynie typu II (zasadowej), splecenie się w formację cewki zwiniętej poprzez oddziaływanie hydrofobowe. Kearain-5 jest keratyną typu II, która łączy się w pary z keratyną typu I-14, tworząc IF.
Zastosowanie
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor 488 to przeciwciało przeciwko cytokeratynie 5,6 do stosowania w immunocytochemii.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Opis wartości docelowych
Cytokeratyna 4 (59 kDa), Cytokeratyna 5 (58 kDa) i Cytokeratyna 6 (56 kDa).
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2