MAB13414
Anti-MMP-7 Antibody, clone ID-2
clone ID-2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Matrilysin, PUMP-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ID-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP7(4316)
Opis ogólny
Specyficzność
Cellular Localization: Cytoplasmic (Visscher et al., 1994).
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed paraffin embedded tissue sections: 1:100-1:200 for 60 minutes at room temperature*.
*No pretreatment /antigen retrieval required for staining routine formalin-fixed, paraffin embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Bladder, breast, and ovarian carcinomas.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2