Kluczowe dokumenty
M8CMNFX00
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, medium binding surface
Synonim(y):
Mikropłytka z litym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NB.15
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
flat bottom clear polystyrene plate
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
opakowanie
pkg of 100 plates
metody
ELISA: suitable
rozmiar płytki
96 wells
rozmiar
96 well
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
MultiScreen® 96-well ELISA microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. ELISA microplates are available with medium or high binding capabilities.
Postać fizyczna
Color Code:Clear
Inne uwagi
Automation Compatible:Yes
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany